Merck
603449
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C,15N, L-Alanine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH(15NH-Boc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
aktywność optyczna
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
metody
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1,9+1
Klucz InChI
QVHJQCGUWFKTSE-GWDDMYRWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)