Merck
642886
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-13C5,15N, L-Valine-13C5,15N, N-Fmoc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)213CH13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
345.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,2+1,12+1,18+1,19+1,21+1
Klucz InChI
UGNIYGNGCNXHTR-WXVVZUHKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development