Kluczowe dokumenty
608130
L-Serine-13C3,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
L-Serine-UL-13C,15N
About This Item
Wzór liniowy:
HO13CH213CH(15NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2]O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UVYXLFMMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Marc Hennequart et al.
Nature communications, 12(1), 6176-6176 (2021-10-28)
Serine is a non-essential amino acid that is critical for tumour proliferation and depletion of circulating serine results in reduced tumour growth and increased survival in various cancer models. While many cancer cells cultured in a standard tissue culture medium
Methionine Metabolism Shapes T Helper Cell Responses through Regulation of Epigenetic Reprogramming.
Dominic G Roy et al.
Cell metabolism, 31(2), 250-266 (2020-02-06)
Epigenetic modifications on DNA and histones regulate gene expression by modulating chromatin accessibility to transcription machinery. Here we identify methionine as a key nutrient affecting epigenetic reprogramming in CD4+ T helper (Th) cells. Using metabolomics, we showed that methionine is