Merck
492620
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-d2 solution
~20 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonim(y):
Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
About This Item
Wzór liniowy:
DCDO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
liquid (solution)
stężenie
~20 wt. % in D2O
metody
protein expression: suitable
Zastosowanie
pharmaceutical
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
Opis ogólny
Formaldehyde-d2, isotopically labeled solution of formaldehyde.
Zastosowanie
Formaldehyde-d2 solution is used in the synthesis of dimethylated peptides. It is also used in quantification of antigens in vaccine products.
Stable Isotope methyl labeling has led to quantification of antigens in influenza vaccine. It is also used in global antigen quantification of different types of protein-based vaccine and manufacturing intermediates.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jue-Liang Hsu et al.
Analytical chemistry, 75(24), 6843-6852 (2003-12-13)
In this paper, we report a novel, stable-isotope labeling strategy for quantitative proteomics that uses a simple reagent, formaldehyde, to globally label the N-terminus and epsilon-amino group of Lys through reductive amination. This labeling strategy produces peaks differing by 28
Chunli Wang et al.
Scientific reports, 6, 22645-22645 (2016-03-05)
Proteolysis is a major form of post translational modification which occurs when a protease cleaves peptide bonds in a target protein to modify its activity. Tracking protease substrates is indispensable for understanding its cellular functions. However, it is difficult to
Kevin Colizza et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(4), 675-684 (2018-01-27)
Our efforts to lower the detection limits of hexamethylene triperoxide diamine (HMTD) have uncovered previously unreported gas-phase reactions of primary and secondary amines with one of the six methylene carbons. The reaction occurs primarily in the atmospheric pressure chemical ionization
Michelle D Gonsalves et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 51(4), 394-403 (2021-01-14)
Triacetone triperoxide (TATP) and hexamethylene triperoxide diamine (HMTD) are prominent explosive threats. Mitigation of peroxide explosives is a priority among the law enforcement community, with canine (K9) units being trained to recognise the scent of peroxide explosives. Herein, the metabolism
Enrico S Atorino et al.
Nature communications, 11(1), 903-903 (2020-02-16)
Centrosomes are essential organelles with functions in microtubule organization that duplicate once per cell cycle. The first step of centrosome duplication is the daughter centriole formation followed by the pericentriolar material recruitment to this centriole. This maturation step was termed