Merck
604380
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Formaldehyde-13C polymer
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH2O)n
Masa cząsteczkowa:
31.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[X]O[13CH2]O[13CH2]O[13CH2][X]
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
André K Eckhardt et al.
Nature chemistry, 10(11), 1141-1147 (2018-09-12)
Carbohydrates (CH2O)n are the formal adducts of carbon (atoms) to water with a repeating unit that structurally resembles H-C̈-OH (hydroxymethylene). Although hydroxymethylene has been suggested as a building block for sugar formation, it is a reactive species that had escaped