Merck
158127
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
powder, 95%
Synonim(y):
Polyoxymethylene
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2O)nH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03 (as monomer)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
1.03 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Próba
95%
Formularz
powder
temp. samozapłonu
572 °F
granice wybuchowości
73 %
mp
120-170 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Paraformaldehyde is also referred as polyoxymethylene. It participates as an external CO source in the synthesis of aromatic aldehydes and esters.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Morphological and physiological species-dependent characteristics of the rodent Grueneberg ganglion
Brechbuhl J, et al.
Frontiers in Neuroanatomy, 8, 87-87 (2014)
Flow acetone-staining technique: A highly efficient procedure for the simultaneous analysis of DNA content, cell morphology, and immunophenotype by flow cytometry
Carbonari M, et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 73(2), 168-174 (2008)
The effects of simvastatin on hippocampal caspase-3 and Bcl-2 expression following kainate-induced seizures in rats
Sun J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 30(4), 739-746 (2012)
In Situ Hybridization in Neurobiology, 27-27 (1994)
Cytometry, 256-256 (2000)
Protokoły
This protocol describes a method for chemical cross-linking of proteins using formaldehyde. With the exception of zero-length cross-linkers, formaldehyde has the shortest cross-linking span (~2-3 Å) of any cross-linking reagent, thus making it an ideal tool for detecting specific protein-protein interactions with great confidence.