Merck
489417
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-13C solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled formaldehyde solution, 13C Labeled formalin solution, Formalin-13C
About This Item
Wzór liniowy:
H13CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
31.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
ciśnienie pary
52 mmHg ( 37 °C)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99 atom % 13C
stężenie
20 wt. % in H2O
metody
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H][13C]([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)