Merck
606626
Sigma-Aldrich
Toluene-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Methylbenzene-13C7
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H513CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
tw
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.930 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-BNUYUSEDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1