Kluczowe dokumenty
364592
Carbon-13C dioxide
99.0 atom % 13C, <3 atom % 18O
Synonim(y):
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.00
Beilstein:
3087932
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.11
Polecane produkty
gęstość pary
1.52 (vs air)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.0 atom % 13C
<3 atom % 18O
Próba
99% (CP)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Klucz InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Zastosowanie
Important basic building block for 13C labeled compounds.
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 290 psig for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Polecane produkty
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?