Merck
600172
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
35 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.00
Beilstein:
3087932
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
1.52 (vs air)
czystość izotopowa
35 atom % 13C
Próba
99% (CP)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Klucz InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)