Merck
603384
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
50 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.00
Beilstein:
3087932
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
1.52 (vs air)
czystość izotopowa
50 atom % 13C
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Klucz InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)