Merck
277207
Sigma-Aldrich
Carbon-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
13.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
amorphous
mp
3550 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13C]
InChI
1S/C/i1+1
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)