Kluczowe dokumenty
772712
Sigma-Aldrich
IsoYeast-13C,15N - Growth Medium
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.74
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
liquid
metody
bio NMR: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Każdy produkt IsoYeast to kompletny system służący do przygotowania podwójnej pożywki - 1 litra Growth Medium i 250 ml Expression Medium. Podwójne pożywki są oferowane jako liofilizowane sproszkowane składniki i wymagają dodania tylko sterylnej wody do pożywki wzrostowej oraz wody i metanolu do pożywki ekspresyjnej.
Wzbogacenie białek w stabilne izotopy jest niezbędne do badania za pomocą spektroskopii NMR. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest wykorzystanie systemu ekspresji białek z drożdży metylotroficznych (Pichia pastoris). Zastosowanie opatentowanego preparatu IsoYeast, który zawiera izotopowo znakowane źródła węgla i azotu, a także kilka innych kluczowych składników chemicznych, może poprawić poziomy ekspresji docelowych białek w porównaniu z innymi zdefiniowanymi, bogatymi pożywkami. Pożywki są również kompatybilne z włączeniem różnych aminokwasów do selektywnego znakowania aminokwasów. Żadne inne pożywki dla drożdży nie oferują obecnie takiej elastyczności.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)