Merck
748277
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methyl-2-butylamine
97%
Synonim(y):
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methylbutan-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.597
gęstość
1.050 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H22NP/c1-14(2)17(18)13-19(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17H,13,18H2,1-2H3/t17-/m1/s1
Klucz InChI
ZZLCXURCZWQECA-QGZVFWFLSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)