Merck
220523
Sigma-Aldrich
(2-Methylbutyl)amine
≥97%
Synonim(y):
(±)-1-Amino-2-methylbutane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
Beilstein:
1718806
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4116 (lit.)
bp
94-97 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohols and water: soluble(lit.)
gęstość
0.738 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCC(C)CN
InChI
1S/C5H13N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Klucz InChI
VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jianping Zhao et al.
Phytochemistry, 152, 191-203 (2018-05-22)
Sceletium tortuosum (Aizoaceae) is widely recognised for the treatment of stress, anxiety and depression, as well as for obsessive compulsive disorders. A comprehensive intraspecies chemotypic variation study, using samples harvested from two distinct regions of South Africa, was done using
Jing Bai et al.
Journal of food science, 84(3), 481-489 (2019-02-19)
Alcohols, aldehydes, ketones, amines, and sulfur compounds are essential aroma compounds related to fish flavor and spoilage. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) is an instrument that is widely used to identify and quantify volatile and semi-volatile compounds in fish products. In
James M Brimson et al.
Neurotoxicity research, 34(2), 263-272 (2018-03-29)
Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that affects 44 million people worldwide, costing the world $605 billion to care for those affected not taking into account the physical and psychological costs for those who care for Alzheimer's patients. Dipentylammonium is