Merck
171409
Sigma-Aldrich
Amylamina
99%
Synonim(y):
Pentylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
Beilstein:
505953
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.01 (vs air)
Próba
99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
22 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Amylamine can be used in the imidization of 2,6-dibromonaphthalene and 2,3,6,7-tetrabromonaphthalene bisanhydride, which are used to synthesize polybromo naphthalenetetracarboxylic acid diimides (NDIs).
It can be also be used to synthesize:
  • N
  • -pentyl side chains of a cyclic heptapeptoid which forms the core of verticilide
  • N-pentyl sulfamides from sulfamate salts.
Amylamine is a general reagent used in functionalizing the target molecules with pentyl chain. It has also been used as a cosurfactant to increase the phase stability of the bilayer systems.
Przestroga
May darken in storage.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of nanosized silver platelets in octylamine-water bilayer systems.
Yener D O, et al.
Langmuir, 18(22), 8692-8699 (2002)
Microwave-mediated synthesis of a cyclic heptapeptoid through consecutive Ugi reactions
Barreto AS and Andrade CZ
Tetrahedron, 74(48), 6861-6865 (2018)
Investigations on the 4-quinolone-3-carboxylic acid motif. 7. Synthesis and pharmacological evaluation of 4-quinolone-3-carboxamides and 4-hydroxy-2-quinolone-3-carboxamides as high affinity cannabinoid receptor 2 (CB2R) ligands with improved aqueous solubility.
Mugnaini C, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(3), 1052-1067 (2016)
Efficient Synthesis of 5H-Cyclopenta [c] quinoline Derivatives via Palladium-Catalyzed Domino Reactions of o-Alkynylhalobenzene with Amine.
Luo Y, et al.
Organic Letters, 13(5), 1150-1153 (2011)
Tetrathiafulvalene in a perylene-3, 4: 9, 10-bis (dicarboximide)-based dyad: a new reversible fluorescence-redox dependent molecular system.
Leroy-Lhez S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(16), 6313-6320 (2005)
Protokoły
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine