Kluczowe dokumenty
471283
Triethylamine
≥99.5%
Synonim(y):
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
51.75 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
593 °F
granice wybuchowości
8 %
zanieczyszczenia
≤0.1% (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 112 g/L at 20 °C
gęstość
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine
- 3′-(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite-5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine
- polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD)
Opakowanie
Informacje prawne
polecane
produkt powiązany
zalecane rękawice chroniące przed rozpryskami
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?