Key Documents
O5802
Octylamine
99%
Synonim(y):
1-Aminooctane, n-Octylamine, Caprylamine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
175-177 °C (lit.)
mp
−5-−1 °C (lit.)
gęstość
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Other applications:
- Synthesis of 2-cyano-N-octylacetamide by reacting with ethyl cyanoacetate.
- To induce uniformity for synthesizing uniform ultrathin metal sulfide nanostructures.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine