Kluczowe dokumenty
T10200
Tetradecylamine
95%
Synonim(y):
1-Aminotetradecane, Myristylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
bp
162 °C/15 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3
Klucz InChI
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?