Merck
H7408
Sigma-Aldrich
Hexadecylamine
technical grade, 90%
Synonim(y):
1-Aminohexadecane, Cetylamine, HAD
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.46
Beilstein:
1634065
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
90%
bp
330 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
Klucz InChI
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heksadecyloamina, znana również jako cetyloamina, jest powszechnie stosowana w reakcjach amidowania w celu wprowadzenia amidowych grup funkcyjnych. Służy jako kluczowy budulec środków powierzchniowo czynnych i odgrywa znaczącą rolę w katalizie i syntezie ligandów.Dodatkowo, heksadecyloamina jest stosowana do modyfikacji grup funkcyjnych w różnych związkach organicznych.
Zastosowanie
  • Interfacial structuring of liquids: Hexadecylamine is explored for its role in the solvent-assisted interfacial association of oppositely charged polyelectrolytes and amphiphiles, offering potential advancements in the structuring of liquids for various industrial and scientific applications (Bak et al., 2023).
  • Efficient light-to-thermal conversion: Additionally, hexadecylamine is used in ZnO nanorods loading with fatty amine as composite phase change materials (PCMs) device, enhancing light-to-thermal and electro-to-thermal energy conversion, applicable in energy storage technologies (Cao et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
285.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
141 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan Antonio Cecilia et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-12)
Vanadium oxide (V₂O₅) species has been supported on different porous clay heterostructures (with silica pillars, silica-zirconia with a molar ratio Si/Zr = 5 and silica-titania with a molar ratio Si/Ti = 5) by wetness incipient method. All catalysts were characterized
Shikibu Muranaka et al.
Antioxidants & redox signaling, 7(9-10), 1367-1376 (2005-08-24)
It has been widely believed that undifferentiated human promyelocytic leukemia cells (HL-60) have no ability to generate reactive oxygen species (ROS) responding to stimuli. We report here that undifferentiated HL-60 cells possess NADPH oxidase and that generation of superoxide can
Isabel Costas-Mora et al.
Analytical chemistry, 84(10), 4452-4459 (2012-04-18)
Following a preliminary work (Costas-Mora, I.; Romero, V.; Pena-Pereira, F.; Lavilla, I.; Bendicho, C. Anal. Chem.2011, 83, 2388-2393), a quenching mechanism has been established for the selective detection of Se (as selenium hydride) by microfluorospectrometry using CdSe quantum dots (QDs)
Woosung Kwon et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(43), 5256-5258 (2012-04-19)
Highly luminescent graphitic carbon quantum dots (GQDs) are synthesized employing reverse micelles as nanoreactors. This method offers size tunability and narrow size distribution without any unpractical size separation process. Also, high quantum yields of maximum 35% at the 360 nm
Mingshang Jin et al.
ACS nano, 6(3), 2566-2573 (2012-02-07)
Here we report the synthesis of Pd@Cu core-shell nanocubes via epitaxial growth, where the lattice mismatch is 7.1%. The synthesis involved the use of Pd seeds with different shapes (including cubes, cuboctahedra, and octahedra) for the epitaxial growth of Cu