Kluczowe dokumenty
471364
1-Dodecanethiol
≥98%
Synonim(y):
n-Dodecyl mercaptan, Dodecyl mercaptan, Lauryl mercaptan, Mercaptan C12, NDM
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
266-283 °C (lit.)
gęstość
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Hexafluoroalcohol-functionalized methacrylate monomers for lithographic/nanopatterning materials
1-Adamantanethiol (1-AD), an example in this spectrum of molecules with distinct chemical and physical properties, forms self-assembled monolayers (SAMs) on Au{111} that are displaceable when exposed to other thiolated molecules from solution, vapor, or contact due to weak intermolecular interactions in 1-AD SAMs.
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
471364-18L | 4061832359953 |
471364-25ML | |
471364-2L | 4061832359960 |
471364-100ML | 4061832359946 |
471364-1L | |
471364-500ML | 4061837486593 |
471364-5L |