Merck
660434
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
3-5 nm particle size (TEM), dodecanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Synonim(y):
Dodecylthiol functionalized gold nanoparticles
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
nanoparticles
Formularz
nanoparticles
solution
stężenie
2 % (w/v) in toluene
wielkość cząstki
3-5 nm (TEM)
gęstość
0.9308 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
thiol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Dodecanethiol functionalized gold nanoparticles can beused to fabricate microcapsules that can act as contrast agents for computedtomography or gamma imaging and as drug carriers.
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shakeel Ahmad Khan et al.
Biomolecules, 10(6) (2020-06-04)
Due to their versatile applications, gold (Au) and silver (Ag) nanoparticles (NPs) have been synthesized by many approaches, including green processes using plant extracts for reducing metal ions. In this work, we propose to use plant extract with active biomedical
Produkty
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.