Merck
752568
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
5 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Synonim(y):
Au NP, Gold colloid
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
nanoparticles
suspension
stężenie
~5.5E+13 particles/mL
OD
1
średnica
5 nm
λmaks.
510-520 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nanocząstki złota o wielkości 5 nm i wskaźniku polidyspersyjności <0,2 oferują unikalne właściwości i mają różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. PBS utrzymuje fizjologiczne pH i zapobiega agregacji nanocząstek. Mniejsze nanocząstki wykazują unikalne właściwości optyczne, w tym silny rezonans plazmonów powierzchniowych (SPR), który można wykorzystać w obrazowaniu i czujnikach. Mały rozmiar pozwala również na zwiększoną przepuszczalność i efekt retencji w guzach, co czyni je skutecznymi nośnikami do ukierunkowanego dostarczania leków.
Zastosowanie
  • Gold nanoparticles: Synthesis properties and applications: A comprehensive overview of the methods for synthesizing gold nanoparticles and their broad range of applications (I Hammami, NM Alabdallah, 2021).
Informacje prawne
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Surface-enhanced Solar Energy Conversion Systems Using Gold and Silver Nanoparticles
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Zobacz wszystko