Key Documents
773875
Platinum, nanoparticle dispersion
3 nm particle size, 1,000 ppm in H2O, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Platinum colloid, Pt NP, Pt dispersion
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
dispersion
nanoparticle
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
stężenie
1,000 ppm in H2O
wielkość cząstki
3 nm
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.