Merck
Transformacje katalityczne stały się podstawą zestawu narzędzi zarówno dla chemików syntetycznych, jak i niesyntetycznych. Oferujemy szeroką gamę heterogenicznych katalizatorów metalicznych, homogenicznych katalizatorów metalicznych, fotokatalizatorów i organokatalizatorów. Oprócz różnych typów katalizatorów, oferujemy katalizatory specyficzne dla reakcji, w tym Baran Diversinates™ do aktywacji C-H; Stille, Buchwald-Hartwig, Negishi, Heck, Miyaura-Suzuki i Sonogashira do reakcji sprzęgania krzyżowego; oraz katalizatory Grubbs do metatezy olefin.  
Katalizatory i ligandy Buchwalda
Katalizatory i ligandy Buchwalda to wysoce aktywne i wszechstronne prekatalizatory palladowe i ligandy dwuarylofosfinowe stosowane w reakcjach sprzęgania krzyżowego do tworzenia wiązań C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3 i C-S.
Fotokatalizatory
Fotokatalizatory
Fotokataliza wykorzystuje światło widzialne do aktywacji reakcji chemicznej. Nasze bogate portfolio katalizatorów i fotoreaktorów umożliwia spójne reakcje w katalizie fotoredoks.
Katalizatory aktywacji C-H
Nasze niezrównane portfolio katalizatorów aktywacji C-H, środków pomocniczych i utleniaczy zapewnia niezawodne i przewidywalne konwersje wiązań C-H do wiązań C-C, C-N, C-O lub C-X
.
Katalizatory sprzęgania krzyżowego
Oferujemy szeroką gamę katalizatorów niklowych i palladowych, które pomagają w tworzeniu wiązań C-C, C-N i C-O poprzez powszechne reakcje sprzęgania krzyżowego.
Katalizatory uwodornienia
Katalizatory uwodornienia
Znajdź optymalne rozwiązanie w naszej kompleksowej ofercie wysokiej jakości katalizatorów uwodornienia dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie uwodornienia.
Organokatalizatory
Zapełnij swój zestaw narzędzi do zielonej chemii naszym wyjątkowym portfolio organokatalizatorów do zrównoważonej syntezy złożonych cząsteczek w procesie odkrywania leków małocząsteczkowych.
Metateza olefin
Zapoznaj się z naszym wyjątkowym portfolio katalizatorów metatezy olefin i skorzystaj z wiedzy technicznej Grubbs, aby rozwijać swoje badania i przełomowe pomysły na syntezę.
Katalizatory metali przejściowych
Zwiększ szybkość reakcji dzięki naszemu niezrównanemu portfolio katalizatorów metali przejściowych do przełomowych zastosowań w chemii organicznej i metaloorganicznej.
Ligandy fosfinowe
Ligandy fosfinowe
Nasze zróżnicowane portfolio ligandów fosfinowych obejmuje monodentne, bidentne, chiralne ligandy, ligandy Buchwald, cataCXium® i Dalphos do zastosowań takich jak sprzęganie krzyżowe Negishi, Suzuki, Stille, Heck, Sonogashira i Buchwald-Hartwig.
Chiralne katalizatory i ligandy
Chiralne katalizatory i ligandy
Zależy nam na zapewnieniu bezprecedensowego dostępu do chiralnych katalizatorów i ligandów dla szerokiej gamy transformacji tworzących wiązania C-H, C-C, C-N i C-O.
Katalizatory nieorganiczne
Katalizatory nieorganiczne
Katalizatory nieorganiczne odgrywają kluczową rolę w wielu reakcjach syntetycznych w przemyśle i środowisku akademickim; nasze niezrównane portfolio obejmuje popularne katalizatory heterogeniczne, takie jak platyna, pallad, ruten i rod na węglu lub krzemionce.
Ligandy i kompleksy NHC
Ligandy i kompleksy NHC
Nasze stabilne i tolerowane ligandy i kompleksy NHC mogą być stosowane jako wydajne ligandy pomocnicze w celu utrzymania płynności pracy w katalizie metaloorganicznej i badaniach nad chemią katalityczną.