Merck
Strona głównaProduktyChemia i biochemiaKatalizatoryKatalizatory sprzęgania krzyżowego
Katalizatory sprzęgania krzyżowego
Reakcje sprzęgania krzyżowego to katalizowane przez metale przejściowe przemiany syntetyczne, szeroko stosowane do tworzenia złożonych cząsteczek z prostych. Chociaż są one również wykorzystywane do tworzenia wiązań C-O, C-N i C-S, są one bardzo ważnymi reakcjami tworzenia wiązań węgiel-węgiel.
Liczne grupy badawcze opracowały nowe kompleksy metali i ligandy, rozszerzając zakres tych transformacji w celu utworzenia bardziej złożonych cząsteczek. Wśród nich niektóre z ważnych reakcji, które się wyróżniają, obejmują reakcję Suzuki-Miyaura, sprzęganie Negishi, reakcję Hecka, sprzęganie Kumada, sprzęganie krzyżowe Stille'a, sprzęganie Sonogashira i reakcję aminowania Buchwalda Hartwiga. Ponadto naukowcy opracowali nowe kompleksy metali przejściowych, które mogą katalizować te reakcje z wysoką wydajnością i niskim obciążeniem katalizatora. Kilka z nich umożliwia przeprowadzenie tych reakcji w łagodnych warunkach, z wysoką aktywnością i wysoką liczbą obrotów. Wiele z tych katalizatorów metali przejściowych z powodzeniem przeszło również do przemysłu, katalizując reakcje sprzęgania krzyżowego na skalę tonową.
Zależy nam na wspieraniu wszystkich Twoich potrzeb dzięki kompleksowemu portfolio katalizatorów sprzęgania krzyżowego.
Czytaj więcej
MPHOS: TUNABLE LIGAND SCAFFOLD
MPhos to nowa klasa niesymetrycznych bis-fosfinowych ligandów ferrocenowych, które mogą być stosowane w różnych reakcjach sprzęgania krzyżowego. Rusztowanie liganda zawiera nieporęczny motyw di(1-adamantylo)fosfinowy, jak również przestrajalną drugą fosfinę. Zademonstrowane zastosowania obejmują wiele typów sprzężeń Csp2-Csp3 (np. Murahashi-Feringa (Li), Kumada-Corriu (Mg), Negishi (Zn) i Suzuki-Miyaura (B)) o szerokim zakresie substratowym, w tym wiele cząsteczek "podobnych do leków". Więcej informacji tutaj.
Katalizatory palladowe
Katalizator palladowy jest niezwykle wszechstronny ze względu na jego zdolność do precyzyjnego dostrajania warunków reakcji (temperatura, rozpuszczalniki, ligandy, zasady i inne dodatki). Co więcej, katalizatory palladowe mają bardzo wysoką tolerancję na różne grupy funkcyjne i często zapewniają doskonałą stereo- i regio-specyficzność, co pozwala uniknąć konieczności stosowania grup ochronnych. Oferujemy szeroką gamę homogenicznych i heterogenicznych katalizatorów palladowych.
Katalizatory niklowe
Oferujemy szeroki wybór katalizatorów niklowych o wysokiej czystości do stosowania w reakcjach sprzęgania krzyżowego. Te katalizatory niklowe obejmują zakres stopni utlenienia: Nikiel (0), nikiel (II), nikiel (III) i nikiel (IV). Katalizatory niklowe dostępne do natychmiastowego zakupu to stopy niklu z aluminium (Al Ni), hydraty niklu amonowego, Ni COD, halogenki niklu (chlorki, bromki, fluorki i jodki), cyklopentadienyle niklu, nikiel metaliczny, nikiel acac i nikiel Raneya.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Przewodnik po reakcjach sprzęgania krzyżowego