Odczynniki glinoorganiczne
Odczynniki glinoorganiczne są potężnymi narzędziami do syntezy organicznej i rozwoju nowych technologii i odgrywają ważną rolę w tworzeniu znanych formacji wiązań.
Wybór zastosowań:
- Niektóre odczynniki glinoorganiczne reagują ze związkami karbonylowymi, dając odpowiednie alkohole allenowe lub homopropargilowe.
- Odczynniki glinoorganiczne mogą uczestniczyć w katalizowanej miedzią kinetycznej rezolucji alkenylowych malonianów cyklopropanu.
- Kationowe związki glinoorganiczne są potencjalnymi katalizatorami hydroaminacji.
- Odczynniki glinoorganiczne są również stosowane w asymetrycznych reakcjach addycji sprzężonej ze względu na ich dostępność handlową i udowodnione zastosowanie w reakcjach karboaluminacji.
Ponieważ kilka odczynników glinoorganicznych wykazuje wysoką wrażliwość zarówno na powietrze, jak i wilgoć, zapewniamy najwyższej jakości opakowania w butelkach Sure/Seal™, aby przedłużyć żywotność tych odczynników. Mniejsze butelki wymagają mniejszej liczby wkłuć igły, aby zużyć objętość odczynnika. Dlatego też wiele naszych odczynników metaloorganicznych jest również przenoszonych do ekskluzywnych opakowań Sure/Seal™ o pojemności 25 ml, aby zmniejszyć ilość odpadów i rozkład bardziej niestabilnych odczynników.
Odkryj, w jaki sposób nasze odczynniki glinoorganiczne mogą umożliwić reakcje sprzęgania krzyżowego i ułatwić odkrycie nowych metod tworzenia wiązań. Oferujemy również odczynniki cynkoorganiczne i krzemoorganiczne do wszystkich zastosowań metaloorganicznych.