Odczynniki cynkoorganiczne
Odczynniki cynkoorganiczne, po raz pierwszy przygotowane przez Franklanda w 1848 roku, są szeroko stosowane w syntezie organicznej jako potężne narzędzia do tworzenia wiązań C-C, uczestnicząc w reakcjach promowanych przez Cu(I) (opracowanych w Rieke Metals, Inc.) lub w reakcjach sprzęgania krzyżowego katalizowanych przez Pd (tj. sprzęganie Negishi), a także w addycjach Michaela i reakcjach aminowania elektrofilowego. Co ciekawe, wybór drogi preparatywnej do odczynników cynkoorganicznych typu RZnX (R=alkil, aryl; X=halid) odgrywa ważną rolę w reaktywności i stabilności tych związków.
Oferujemy szeroką gamę związków cynkoorganicznych, w tym Rieke® odczynniki cynkoorganiczne, które są stabilne jako roztwory w tetrahydrofuranie, cynk Rieke®, a także liczne wstępnie uformowane odczynniki cynkoorganiczne Rieke®. Przed odkryciem cynku Rieke® nie było możliwe bezpośrednie reagowanie bromków lub chlorków alkilowych, arylowych i winylowych z cynkiem metalicznym. Przygotowanie tych odczynników było możliwe jedynie w reakcji metatezy halogenku cynku z organolitem lub odczynnikiem Grignarda. Niestety, podejście to miało ograniczoną użyteczność, ponieważ proces ten nie był kompatybilny z wieloma rodzajami grup funkcyjnych. Z drugiej strony, cynk Rieke® reaguje bezpośrednio z bromkami lub chlorkami i toleruje wiele wrażliwych grup, takich jak nitryle, estry, amidy, etery, siarczki i ketony, dając funkcjonalizowane odczynniki cynkoorganiczne.
Ponieważ wiele odczynników cynkoorganicznych jest piroforycznych, zapewniamy najwyższej jakości opakowania w butelkach Sure/Seal™, aby przedłużyć żywotność tych odczynników. Rosnąca lista odczynników metaloorganicznych jest również przenoszona do ekskluzywnych opakowań Sure/Seal o pojemności 25 ml, aby zmniejszyć ilość odpadów i rozkład bardziej niestabilnych odczynników metaloorganicznych, wymagając mniejszej liczby wkłuć igły w celu zużycia objętości odczynnika.
Sprostaj wyzwaniom związanym ze sprzęganiem krzyżowym dzięki naszej niezawodnej gamie odczynników cynkoorganicznych, aby skupić się na tworzeniu przełomowych rozwiązań.
Powiązane zasoby
- Rieke® Highly Reactive Metals
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.
- Tech Bulletin: Handling Pyrophoric Reagents
Due to the hazardous nature of pyrophoric reagents, we strongly recommend that all users read this bulletin carefully and completely before starting any actual laboratory work.