Organokatalizatory
Organokatalizatory, małe cząsteczki składające się z węgla, wodoru, tlenu, azotu, siarki lub fosfiny, które aktywują reakcję chemiczną, stały się niezbędnym składnikiem zestawu narzędzi zielonej chemii. Podczas gdy wszystkie katalizatory są ogólnie zrównoważone, katalizatory organiczne wykraczają poza 12 zasad zielonej chemii. Organokatalizatory mogą zmniejszyć liczbę etapów syntezy wymaganych do określenia związku docelowego, ponieważ reagują z różnymi grupami funkcyjnymi w łagodnych warunkach, które nie są wrażliwe na powietrze ani wodę, co oszczędza energię i obniża koszty. Jako katalizatory niemetaliczne, produkty te nie są szkodliwe dla środowiska, są naturalnie nietoksyczne i nie wytwarzają odpadów metalicznych.
Ze względu na ich wydajność, stabilność, czystość i selektywność, organokatalizatory są szeroko stosowane do odkrywania leków małocząsteczkowych i projektowania złożonych struktur molekularnych.Niektóre powszechne reakcje organokatalityczne wykorzystujące organokatalizatory to reakcje asymetryczne Dielsa-Aldersa, Michaela lub Mannicha, epoksydacja Shi, 1,3-dipolarna cykloaddycja, alkilowanie Friedla-Craftsa, α-chlorowanie, α-fluorowanie i uwodornienie transferowe. Inicjacja w tych reakcjach odbywa się poprzez organokatalizator dostarczający lub usuwający elektrony lub protony z substratu. Dlatego też organokatalizatory są ogólnie klasyfikowane jako zasady Lewisa, kwasy Lewisa, zasady Brønsteda i kwasy Brønsteda.
Zapoznaj się z naszą ofertą organokatalizatorów zaprojektowanych z myślą o przyjaznych dla środowiska reakcjach organokatalitycznych i badaniach z zakresu zielonej chemii.