Ligandy fosfinowe
Ligandy fosfinowe są najważniejszą klasą ligandów do sprzęgania krzyżowego ze względu na zmienność ich właściwości elektronicznych i sterycznych. Ligandy odgrywają kluczową rolę w stabilizacji i aktywacji centralnego atomu metalu i są wykorzystywane w reakcjach, takich jak sprzęganie krzyżowe katalizowane metalami przejściowymi. Badania koncentrują się na rozwoju bardziej skutecznych ligandów w celu poprawy wydajności katalizatora. Oferujemy bezprecedensowe portfolio monodentnych ligandów fosfinowych i prekursorów, bidentnych ligandów fosfinowych i prekursorów, ligandów chiralnych, ligandów Buchwalda, ligandów cataCXium® i ligandów DalPhos.
Czytaj więcej o
Monodentne ligandy fosfinowe i prekursory
Monodentne ligandy fosfinowe to związki z tylko jednym atomem fosfiny dostępnym do interakcji z metalem. Ligandy te nie są trudne w syntezie i pozwalają na łatwe modyfikacje. Elastyczność monofosfin pozwala na ich wykorzystanie w reakcjach, w których pewne aktywności lub selektywności mogą być trudne do osiągnięcia. Oferujemy szeroką gamę motywów ligandów, w tym centralną chiralność na atomie fosforu, biarylową chiralność osiową i chiralność planarną, aby spełnić Twoje potrzeby badawcze.
Bidentne ligandy fosfinowe i prekursory
Bidentne ligandy fosfinowe i prekursory, zwane również difosfinami, są identyfikowane przez ligand posiadający dwa atomy fosfiny połączone łańcuchem bocznym. Zazwyczaj ten łańcuch boczny ma długość od dwóch do czterech atomów węgla i tworzy kompleks ramki A z metalem. Wiele bidenatanowych ligandów fosfinowych i prekursorów zostało zaprojektowanych w celu wprowadzenia chiralnego ligandu podczas syntezy. Ligandy te są bardzo stabilne i zdolne do tworzenia wysoce aktywnych i selektywnych systemów, które pozwalają na pożądaną syntezę tam, gdzie inne ligandy zawiodły.
Ligandy Buchwalda
Ligandy Buchwalda są nieporęcznymi, bogatymi w elektrony dialkilobirylofosfinami i są znane z poprawy reaktywności w katalizie palladowej. Struktura liganda bezpośrednio koreluje z wydajnością katalizatorów zawartych w ligandzie. Grupa Buchwalda kontynuowała rozwój i modyfikację tych ligandów, prowadząc do stworzenia ligandów dostosowanych do konkretnych transformacji.
cata CXium® Ligandy
cataCXium® Ligandy są wysoce efektywnymi ligandami dla reakcji sprzęgania krzyżowego katalizowanych palladem. Di-adamantylalkilofosfina, znana jako cataCXium® A, jest nieporęcznym i bogatym w elektrony ligandem fosfinowym stosowanym w reakcjach sprzęgania Hecka i Suzuki, aminowania Buchwalda-Hartwiga chlorków arylu oraz reakcjach α-arylowania ketonów. W reakcjach tych ligandy te pozwalają na niskie obciążenia katalizatora stosowane w łagodnych warunkach. Niedawno, inna klasa zasadowych, sterycznie utrudnionych fosfin zawierających podstawione fosfinami N-arylowe pirole (cataCXium® P) wykazała wysoką liczbę obrotów katalizatora dla sprzęgania Suzuki zarówno bogatych w elektrony, jak i ubogich w elektrony chlorków arylowych.
Ligandy DalPhos
Nieporęczny fragment di(1-adamantylo)fosfinowy [P(1-Ad)2] jest wspólny dla rusztowania ligandów DalPhos. Te chelatujące ligandy N,P są przydatne do katalizowanego przez Pd tworzenia wiązań C-N i C-C. Bardziej reaktywny Mor-DalPhos poprawia zakres i użyteczność sprzęgania amoniaku w temperaturze pokojowej, a także jest skuteczny w sprzęganiu hydrazyny i acetonu.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Katalizatory metali przejściowych
Odkryj nasze niezrównane portfolio katalizatorów metali przejściowych do różnych zastosowań opartych na chemii organicznej i metaloorganicznej.
- Katalizatory i ligandy Buchwalda
Katalizatory i ligandy Buchwalda umożliwiają wszechstronne reakcje sprzęgania krzyżowego dla wiązań C-C, C-N i innych.
- Chiralne katalizatory i ligandy
Naszym celem jest zapewnienie bezprecedensowego dostępu do chiralnych katalizatorów i ligandów dla szerokiej gamy transformacji tworzących wiązania C-H, C-C, C-N i C-O.