Merck
Katalizatory i ligandy Buchwalda
Jako chemik, chciałbyś skupić się na zastosowaniu katalizatora i nowej chemii, do której doprowadzi. Dzięki naszej współpracy ze Stephenem Buchwaldem i jego grupą badawczą na MIT, mamy przyjemność zaoferować serię wysoce aktywnych i wszechstronnych prekatalizatorów palladowych i ligandów biarylofosfinowych stosowanych w reakcjach sprzęgania krzyżowego do tworzenia wiązań C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF i C-S.Ligandy są bogate w elektrony i wysoce przestrajalne, aby zapewnić systemy katalizatorów o zróżnicowanym zakresie, wysokiej stabilności i reaktywności.
Odpowiednie prekatalizatory Buchwalda są stabilne w powietrzu, wilgoci i termicznie oraz wykazują dobrą rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach organicznych.  Zastosowanie tych prekatalizatorów w reakcjach sprzęgania krzyżowego zazwyczaj pozwala badaczowi na stosowanie niższych ładunków katalizatora i skutkuje krótszymi czasami reakcji.Dodatkowo, ich zastosowanie zapewnia wydajne tworzenie aktywnych form katalitycznych, na ogół bez środków redukujących, i pozwala dokładnie kontrolować stosunek ligand:pallad. Unikalne cechy prekatalizatorów doprowadziły do odkrycia nowych metod, które w przeciwnym razie nie byłyby możliwe do zastosowania przy użyciu tradycyjnych źródeł Pd.
Ligandy, prekatalizatory i metodologia opracowana w grupie Buchwald są przyjazne dla użytkownika i sprawiły, że wcześniej trudne reakcje sprzęgania krzyżowego stały się znacznie łatwiejsze do osiągnięcia. Mamy przyjemność zaoferować całe portfolio produktów Buchwald bez opłat licencyjnych w dowolnej skali lub na dowolnym etapie procesu syntezy. Zadbaliśmy o własność intelektualną (IP), więc Ty nie musisz tego robić. Po prostu kup i działaj!