Odczynniki organolitowe
Od czasu odkrycia przez Schlenka i Holtza, chemia litowania stała się dobrze ugruntowaną techniką w nowoczesnej syntezie przemysłowej. Wraz z zapotrzebowaniem na syntezę wysoce złożonych produktów naturalnych i uzyskiwanie nowych struktur chemicznych do badania niezbadanych obszarów w chemii, odczynniki organolitowe stały się niezbędnymi elementami w tworzeniu znanych formacji wiązań (np. addycji nukleofilowej i substytucji) oraz rozwoju nowych technologii w syntezie organicznej.
Związki organolitu, będące silnymi zasadami i nukleofilami, zyskały wyjątkowe znaczenie jako kluczowe półprodukty i silne odczynniki w syntezie organicznej.
- Organolit często uczestniczy w reakcjach sprzęgania krzyżowego.
- Izomery butylolitu n-butylolitu, chiralny sec-butylolit i t -butylolit są stosowane w reakcjach sprzęgania krzyżowego.-butylolitu są szeroko stosowane w syntezie organicznej jako inicjatory polimeryzacji, źródło sec karbanionów butylowych oraz jako silna zasada w reakcjach Grignarda.
- Wysoko stereochemicznie wzbogacone związki organolitowe są wszechstronnymi i poszukiwanymi syntetycznymi półproduktami w syntezie stereoselektywnej.
Ponieważ odczynniki organolitowe wykazują wysoką wrażliwość zarówno na powietrze, jak i wilgoć, zapewniamy najwyższej jakości opakowania w butelkach Sure/Seal™, aby przedłużyć żywotność tych odczynników. Mniejsze butelki wymagają mniejszej liczby wkłuć igły, aby zużyć objętość odczynnika. Dlatego wiele naszych odczynników metaloorganicznych jest również przenoszonych do ekskluzywnych opakowań Sure/Seal™ o pojemności 25 ml, aby zmniejszyć ilość odpadów i rozkład bardziej niestabilnych odczynników.
Sprawdź, jak nasze odczynniki metaloorganiczne mogą wpłynąć na Twoje odkrycia naukowe.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Selective 1,2-Additions with LaCl3·2LiCl
While the 1,2-addition of Grignard reagents to ketones is undoubtedly a powerful transformation, oftentimes selectivity issues arising from competitive alpha-deprotonation detract from the use of these reagents.
- Article: Selective Metalations using i-PrMgCl·LiCl and s-BuMgCl·LiCl
Selective Metalations using i-PrMgCl·LiCl and s-BuMgCl·LiCl
- Aldrichimica Acta VOL. 41 NO.3: Green, Mild, And Versatile Synthetic Methods
- Aldrichimica Acta VOL. 48 NO.2: Late Stage Functionalization
- Aldrichimica Acta VOL. 48 NO.3: Spirocyclic Modules