Odczynniki Grignarda
Odczynniki Grignarda to wysoce reaktywne halogenki magnezoorganiczne powstające w reakcji metalu magnezu z halogenkami alkilowymi lub alkenilowymi. Są one bardzo silnymi zasadami i reagują z kwaśnymi wodorami, takimi jak alkohole, woda i kwasy karboksylowe. Nasze kompleksowe portfolio odczynników Grignarda, stosowanych w reakcji Grignarda do tworzenia nowych wiązań węgiel-węgiel, sprawi, że przełomowe odkrycia będą bliższe niż kiedykolwiek.
Co to jest odczynnik Grignarda?
Odczynnik Grignarda to halogenek magnezoorganiczny o wzorze RMgX, gdzie X to halogen (-Cl, -Br lub -I), a R to grupa alkilowa lub arylowa (oparta na pierścieniu benzenowym). Aby zainicjować reakcję Grignarda, odczynnik Grignarda dodaje się do ketonu lub aldehydu, tworząc alkohol trzeciorzędowy lub drugorzędowy. Reakcja z formaldehydem prowadzi do powstania alkoholu pierwszorzędowego.
Odczynniki Grignarda mogą być stosowane do określania liczby atomów halogenu obecnych w związku halogenowym. Degradacja Grignarda jest stosowana do analizy chemicznej niektórych triacylogliceroli, a także wielu reakcji sprzęgania krzyżowego w celu utworzenia kilku wiązań węgiel-węgiel i węgiel-heteroatom. W przemyśle, reakcja Grignarda jest kluczowym etapem w produkcji tamoksyfenu, który jest stosowany w leczeniu raka piersi.
Wytwarzanie odczynnika Grignarda
Odczynniki Grignarda są wytwarzane z ogrzewanego połączenia halogenoalkanu i magnezu w obecności eteru dietylowego (etoksyetanu). Reakcję należy utrzymywać w stanie suchym, aby uniknąć reakcji powstałego odczynnika Grignarda z wodą.
Powiązane zasoby
- Selective 1,2-Additions with LaCl3·2LiCl
While the 1,2-addition of Grignard reagents to ketones is undoubtedly a powerful transformation, oftentimes selectivity issues arising from competitive alpha-deprotonation detract from the use of these reagents.
- Selective Metalations
Selective Metalations using i-PrMgCl·LiCl and s-BuMgCl·LiCl
- Aldrichimica Acta VOL. 41 NO.3: Green, Mild, And Versatile Synthetic Methods
Aldrich® Is Pleased to Offer Cutting-Edge Tools for Organic Synthesis
- Aldrichimica Acta VOL. 48 NO.2: Late Stage Functionalization
Late Stage Functionalization (LSF) allows synthetic and medicinal chemists to structurally modify one Lead Compound into a small library of analogs for further screening and eventual optimization.
- Aldrichimica Acta VOL. 48 NO.3: Spirocyclic Modules
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.