Odczynniki cynoorganiczne
Odczynniki cynoorganiczne odgrywają kluczową rolę w postępie syntezy organicznej w dążeniu do syntezy wysoce złożonych związków naturalnych i tworzenia nowych struktur chemicznych oraz znanych formacji wiązań. Związki cynoorganiczne, znane również jako stannany, mają co najmniej jedno wiązanie cyna-węgiel i są często wykorzystywanymi syntonami w katalizowanych palladem reakcjach sprzęgania krzyżowego. Od czasu pierwszego raportu Stille'a w 1977 r., liczne zastosowania odczynników cynoorganicznych stały się powszechne w tworzeniu nowych wiązań węgiel-węgiel (C-C) do syntezy produktów naturalnych i innych małych cząsteczek do odkrywania leków.
Chemia cynoorganiczna nadal jest aktywną dziedziną badań w chemii metaloorganicznej i ma szeroki zakres zastosowań farmakologicznych, agrochemicznych i polimeryzacyjnych. Nasze odczynniki cynoorganiczne są wykorzystywane do generowania prekursorów sprzęgania Stille'a w celu uzyskania bardziej złożonych partnerów sprzęgania i reakcji dehalogenacji w celu uzyskania węglowodorów na późnych etapach sekwencji syntetycznych.
Products
Nasze bogate portfolio związków cynoorganicznych obejmuje:
- Halogenki organocynowe
- Wodorki organocynowe
- Tlenki i wodorotlenki organocynowe
- Nadmiernie skoordynowane stannany
- Sole trójganotynowe
Oferujemy również inne odczynniki metaloorganiczne ułatwiające reakcje sprzęgania krzyżowego i odkrywanie nowych metod tworzenia wiązań. Aby zobaczyć te odczynniki, odwiedź nasze strony odczynników organolitowych, organocynkowych, organoglinowych i krzemoorganicznych.