Katalizatory uwodornienia
Katalizatory uwodornienia, zazwyczaj irydowe, niklowe, palladowe, platynowe, rodowe lub rutenowe, są wykorzystywane do aktywacji reakcji chemicznej między wodorem a innym związkiem. Materiały do reakcji uwodornienia w katalizie metalicznej można podzielić na heterogeniczne katalizatory metalowe i homogeniczne katalizatory metalowe.
Nasze bogate portfolio katalizatorów heterogenicznych pozwala na szybszą produkcję na dużą skalę i selektywne tworzenie produktów. Kontrolowanie zawartości procentowej metalu i struktury węgla zmienia reaktywność, poszerzając możliwości zastosowania. Wraz z dodaniem stałych katalizatorów heterogenicznych Evonik, zdywersyfikowaliśmy naszą ofertę metali na węglu aktywnym.
Zapewniamy również bardzo wszechstronną ofertę katalizatorów homogenicznych. Katalizatory te są zazwyczaj bardziej selektywne i charakteryzowalne niż katalizatory heterogeniczne, co pozwala na racjonalne manipulowanie mechanizmami w celu uzyskania alternatywnych wyników. Ponieważ katalizator jest włączany bezpośrednio do mieszaniny reakcyjnej, szybkość reakcji jest wyższa bez konieczności zwiększania temperatury reakcji. Jednak katalizator musi zostać usunięty z produktu końcowego.
Niezależnie od tego, czy pracujesz w branży farmaceutycznej, agrochemicznej, chemii przemysłowej, czy produkcji na zamówienie, znajdziesz optymalne rozwiązanie dla swojego zastosowania z naszej szerokiej gamy wysokiej jakości katalizatorów. Nasz solidny łańcuch dostaw z globalną dostępnością zapewnia terminową dostawę, aby zapewnić ciągłość pracy. Oprócz naszego obszernego portfolio katalogowego, oferujemy syntezę katalizatorów na zamówienie i produkcję masową pre-katalizatorów palladowych do produkcji API. Dowiedz się więcej o naszym niezrównanym portfolio i usługach wspierających postęp naukowy.