Katalizatory nieorganiczne
Katalizatory nieorganiczne, znane również jako katalizatory heterogeniczne, obejmują metale i ich tlenki, wsparte na porowatych materiałach, które naśladują wyjątkową funkcję katalizatorów natury - enzymów. Reagenty wiążą się z aktywnymi miejscami na powierzchni metalu poprzez adsorpcję. Dlatego ważne jest, aby zapewnić wystarczającą ilość aktywnych miejsc dostępnych na powierzchni metalu. Materiały porowate, zwykle węgiel, krzemionka lub tlenek glinu, są wybierane jako materiały nośne ze względu na ich dużą powierzchnię. Wraz ze wzrostem powierzchni wzrasta liczba miejsc aktywnych, a tym samym aktywność katalityczna.
Katalizatory nieorganiczne odgrywają kluczową rolę w wielu reakcjach syntetycznych w przemyśle i środowisku akademickim. Ponieważ katalizatory te znajdują się w innej fazie niż materiały wyjściowe i pożądany związek (po zakończeniu reakcji), łatwiej je usunąć i poddać recyklingowi. Dzięki temu katalizatory nieorganiczne stały się niezwykle cenne w procedurach przemysłowych i masowych. Jednak w przeciwieństwie do organokatalizatorów i ligandów, katalizatory heterogeniczne nie są łatwe do zoptymalizowania.
W dziedzinie katalizy heterogenicznej istnieje kilka klas transformacji, które stały się podstawą zestawu narzędzi zarówno chemików syntetycznych, jak i coraz częściej niesyntetycznych. Chociaż wymieniono kilka z tych transformacji, przyjęły one nazwy laboratoriów, w których zostały opracowane i obejmują między innymi: Stille coupling, Buchwald-Hartwig, Negishi coupling, Heck reaction, Miyaura-Suzuki coupling i Sonogashira coupling.
Oferujemy niezrównane portfolio katalizatorów nieorganicznych, takich jak platyna, pallad, ruthenium, rhodium na nośniku węglowym, krzemionka, oraz węglan wapnia, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby badawcze. Wystarczy przefiltrować według słowa kluczowego poniżej.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Heterogeneous Catalysts for Synthetic Applications
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.