Merck
Membrany i materiały ogniw paliwowych
Obraz przedstawiający wodorowe ogniwo paliwowe jako alternatywne źródło energii w warunkach laboratoryjnych
Jako zrównoważone, odnawialne źródła energii, ogniwa paliwowe generują energię elektryczną poprzez reakcję odwrotnej elektrolizy pomiędzy bogatym w wodór źródłem paliwa a tlenem. Ogniwa paliwowe mogą pracować z wyższą wydajnością w porównaniu z tradycyjnymi silnikami spalinowymi i niższą emisją, często wytwarzając jedynie ciepło i wodę jako produkty odpadowe. To czyste i wydajne źródło energii elektrycznej może być skalowane w górę do zastosowań w elektrowniach lub w dół do zastosowań transportowych lub przenośnych. Obecne badania koncentrują się na poprawie wydajności i trwałości technologii ogniw paliwowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, takich jak opracowywanie elektrolitów membran jonowymiennych i ulepszanie zespołów elektrod membranowych.  
Nasze materiały na ogniwa paliwowe i membrany zapewniają doskonałe właściwości, takie jak wysoka przewodność protonowa, wysoka stabilność chemiczna i termiczna oraz niska przepuszczalność gazów dla komponentów ogniw paliwowych. Oferujemy platynę i stopy platyny, katalizatory z domieszką platyny oraz alternatywne materiały do osadzania platyny w celu wysokiej aktywacji katalizatorów ogniw paliwowych.  
Ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem (SOFC)
Ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem wykorzystują stały elektrolit tlenkowy do przewodzenia ujemnych jonów tlenu z katody ogniwa paliwowego do anody. Nasze materiały z tlenku stałego obejmują różnorodne tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru (YSZ), manganit lantanowo-strontowy (LSM), ceramikę z domieszką gadolinu (GDC) i inne materiały ceramiczne zaprojektowane specjalnie w celu poprawy trwałości i wydajności zastosowań SOFC.
Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells
W ogniwach paliwowych PEM membrana polimerowa przewodzi protony z anody do katody, blokując jednocześnie elektrony, wykorzystując elektrolizę wody do produkcji energii. Do ogniw paliwowych PEM oferujemy materiały o wysokiej przewodności protonowej, wysokiej stabilności chemicznej i termicznej oraz niskiej przepuszczalności gazów, w tym materiały polimerowe i fluorowane polimery funkcjonalizowane cząsteczkami kwasu sulfonowego, takie jak membrany Nafion™.