Sole o wysokiej czystości
Dostarczamy szerokie spektrum soli o wysokiej czystości, zarówno bezwodnych, jak i uwodnionych, o czystości od 99,9% do 99,999%, mierzonej za pomocą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) lub optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES). Nasze kompleksowe portfolio soli obejmuje:
.
|
|
Zwykle te związki jonowe o wysokiej czystości są wykorzystywane jako prekursory soli w wymagających procesach syntezy w stanie stałym, takich jak sol-żel i współstrącanie, a także w precyzyjnej syntezie nanocząstek, takiej jak redukcja chemiczna i metody solwotermalne. Dodatkowe zastosowania naszych soli premium obejmują użycie jako katalizatorów w produkcji chemicznej do mieszanin elektrolitów dla komponentów baterii.
Czytaj więcej o
Sole o ultra wysokiej czystości
Materiały o wysokiej czystości są niezbędne do prowadzenia badań, opracowywania nowych technologii i wytwarzania zaawansowanych produktów, które wymagają doskonałej wydajności i jakości. Nasze portfolio obejmuje sole o bardzo wysokim poziomie czystości wynoszącym ponad 99,998% i mniej niż 10 części na milion zanieczyszczeń metalami śladowymi. Nasz system zarządzania jakością ISO 9001 zapewnia wysoką spójność między partiami dzięki dostępnym certyfikaty analizy (CoA) zapewniające niezawodne i niezawodne działanie.
Sole AnhydroBeads™
Nasze sole AnhydroBeads™ zapewniają doskonałą wydajność w zastosowaniach wrażliwych na powietrze i wilgoć ze względu na ich wysoką czystość, monodyspersyjność i sypkość. Te bezwodne sole są opracowywane i testowane w rygorystycznych warunkach produkcji na sucho, aby zapewnić zawartość wody na poziomie części na milion, czystość metali śladowych od 99,9% (3N) do 99,999% (5N) i niski stosunek powierzchni do objętości (~ 2 mm średnicy).
Zapewnij płynność pracy dzięki solom AnhydroBeads™!
- Zmniejszona szybkość wchłaniania wilgoci z otoczenia minimalizuje zbrylanie, pylenie i gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, co ułatwia wielokrotną obsługę
- Większa gęstość upakowania w tyglu i niższa lotność w wysokotemperaturowych procedurach półprzewodnikowych
- Łatwiejszy pneumatyczny załadunek soli do komór z próbkami ze względu na mniejsze problemy z zatykaniem związane ze sproszkowanymi odpowiednikami soli
Sole Redi-Dri™
Nasze sole Redi-Dri™ zapewniają doskonałą wydajność w zastosowaniach wrażliwych na wilgoć dzięki bardzo wysokim standardom jakości i łatwości obsługi. Nasz innowacyjny system pakowania zapobiega wchłanianiu wilgoci z otoczenia przez bezwodne i hydroskopijne sole podczas transportu i przechowywania chemikaliów, eliminując zbrylanie i zbrylanie oraz zachowując zapewnioną jakość i sypkość związków. Ponadto Redi-Dri™ oferuje wygodny, zamykany pojemnik do przechowywania, który jest łatwiejszym i bezpieczniejszym zamiennikiem opakowań jednorazowych, takich jak ampułki.
Zachowaj płynność pracy dzięki naszym sypkim solom Redi-Dri™!
- Dłuższy okres przydatności do spożycia, sypkość bez dodatku środków przeciwzbrylających zmniejsza ilość odpadów.
- Mniejsze wchłanianie wilgoci z otoczenia
- Wygodny, zamykany pojemnik do przechowywania w przeciwieństwie do ampułek
- W porównaniu do zbrylonych materiałów, szybsze rozpuszczanie soli Redi-Dri™ skraca czas oczekiwania i poprawia wydajność laboratorium.
Produkty Technipur™ dla przemysłu
Nasza klasa Technipur™ zapewnia specjalistyczne produkty do zastosowań technicznych, wraz z bezpieczeństwem i przejrzystością łańcucha dostaw, stałą jakością i ulepszoną dokumentacją. Nasze bogate portfolio produktów dostosowanych do potrzeb przemysłu zostało zaprojektowane w celu zaspokojenia tych potrzeb.
Oferujemy:
- Duże opakowania jednostkowe dostosowane do Twoich potrzeb
- Skalowalny łańcuch dostaw dla Twoich potrzeb produkcyjnych
- Dostępność zapasów utrzymywana w celu szybkiej dostawy
- Wsparcie w zakresie jakości i dokumentacji
Powiązane zasoby
- Material Matters: Nanomaterials: Controlled Synthesis and Properties
A nanomaterial can be broadly defined as any material in which one of its dimensions is less than 100nm. Over the last decade, nanomaterials, including their synthetic methods, have rapidly become one of the most active areas in scientific research, mainly on account of their unique properties in comparison to the traditional micron-sized material.
- Material Matters: Magnetic Nanomaterials: Design and Synthesis
Recent efforts in engineered magnetic nanostructures have emphasized high-sensitivity hybrid organic/inorganic systems for biosensing, bioimaging, drug delivery, as well as selective magnetic isolation and hyperthermia.
- Material Matters: Nanomaterial Synthesis: Creativity at the Nanoscale
Innovative materials start with innovative chemistry. Our cover art highlights the importance of starting materials in the synthesis process, whether they be quantum dots, nanowires, gold nanorods, or engineered carbon nanotube architectures for novel electronic applications.
- Article: High-Energy Lithium-Ion Batteries via a Couette–Taylor-Flow-Reactor
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
- Article: Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads Designed for Imaging and Isolation of Cellular Organelles
Magnetic-plasmonic nanoparticles offer the combined benefits of both a magnetic probe as well as additional imaging modes usually associated with noble metal nanoparticles. Professor Shinya Maenosono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) explores the synthesis, characterization, and proof-of-concept application of Ag/FeCo/Ag core/shell/shell magnetic-plasmonic nanobeads for imaging and isolation of cellular organelles (autophagosomes of COS-1 cells).
- Article: Synthesis of Magnetic Nanoparticles for Biosensing
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.
- Article: High Purity Organics