Merck
Chemikalia elektroniczne i wytrawiacze
Obraz układu scalonego z elementami elektronicznymi wykonanymi z chemikaliów elektronicznych podświetlonych na niebiesko i fioletowo
Specjalistyczne środki chemiczne są stosowane w celu zwiększenia wydajności technologicznej i efektywności kosztowej komponentów i urządzeń elektronicznych, aby dotrzymać kroku dynamicznemu przemysłowi elektronicznemu. Produkcja urządzeń półprzewodnikowych wymaga szeregu skomplikowanych etapów wykonywanych w wysoce kontrolowany sposób, od czyszczenia, trawienia i fotolitografii, po chemiczno-mechaniczną planaryzację i obróbkę na mokro. Liczba etapów procesu i warstw materiału rośnie wraz ze złożonością inżynierii półprzewodników. 
Czytaj więcej
Dostarczamy szeroką gamę wysokiej jakości chemikaliów elektronicznych o czystości klasy elektronicznej (do 99,999% czystości, na bazie metali śladowych) dla każdego etapu produkcji wyrobów elektronicznych, takich jak układy scalone, płytki drukowane, wafle krzemowe, opakowania i płaskie wyświetlacze panelowe. Niezależnie od etapu, na którym się znajdujesz, mamy dokładnie to, czego potrzebujesz.
  • Rozwiązania do galwanizacji i powlekania bezprądowego
  • Sformułowane wytrawiacze
  • Kwasy o ultra wysokiej czystości
  • Kwasy o ultrawysokiej czystości
  • Karborany
  • Fluorki
  • Gazy specjalne
  • Dopanty
  • Rozpuszczalniki półprzewodnikowe
  • Podłoża monokrystaliczne
Nasze gotowe do użycia roztwory do powlekania bezprądowego złotem, niklem, srebrem i cynkiem, a także roztwory do powlekania galwanicznego niklem o niskim naprężeniu i bez otworków, Invar (stop niklu i żelaza) i szybka miedź zapewniają płynność pracy.
Nasze wytrawiacze zostały opracowane w celu usuwania podłoży bez uszkadzania leżących pod nimi warstw i uzyskania selektywnego wytrawiania aluminium, miedzi, złota, chromu, wolframu, tantalu i folii ceramicznych:
  • Kontrolowana, stała szybkość trawienia
  • Kompatybilność z różnymi fotorezystami
  • Minimalne podcięcia
  • Minimalne pozostałości
Odkryj naszą potężną ofertę elektronicznych chemikaliów i materiałów w postaci stałej, ciekłej i gazowej do wszystkich zastosowań elektronicznych o wysokiej wydajności i czystości.