Prekursory roztworów i osadzania z fazy gazowej
Chemiczne osadzanie z roztworu i chemiczne osadzanie z fazy gazowej to dwie potężne techniki stosowane do tworzenia wysokiej jakości i precyzyjnych cienkich warstw stałych i powłok. Osadzanie w roztworze, znane również jako przetwarzanie zol-żel, jest popularną metodą stosowaną do przygotowania szerokiej gamy nieorganicznych i hybrydowych materiałów kompozytowych z roztworów prekursorowych. Koloidalna zawiesina znana jako "zol" jest generowana, przekształcana w żel, a następnie przechodzi w ciało stałe. Jednakże osadzanie z fazy gazowej wykorzystuje szereg technik do przekształcania i stosowania prekursorów lub materiałów docelowych w fazie gazowej w celu utworzenia warstw inżynieryjnych na podłożach. Nasz wybór produktów do technik osadzania pozwala precyzyjnie dostosować cienkie warstwy i ich właściwości powłoki. Zapoznaj się z naszą szeroką gamą wysokiej jakości i niezawodnych chemikaliów prekursorowych do osadzania cienkich warstw, zgodnie z wybraną metodą i zastosowaniem.
Czytaj więcej o
Products
Prekursory do osadzania z roztworu
Oferujemy zróżnicowaną gamę dedykowanych prekursorów do osadzania z roztworu. Są one dostępne z 55 różnymi metalami nieszlachetnymi, a także octanem, acetyloacetonianem, tert-butoksydem, izopropoksydem, fenoksydem, etoksydem, tri-sec-butoksydem, metoksydem i 2-etyloheksanianem oraz wieloma innymi funkcjami. Produkty te są oferowane w czystości od 90% do 99,999%, w różnych stężeniach w wybranych rozpuszczalnikach, a także w określonych formach uwodnionych, aby pomóc w odrębnej chemii.
.Prekursory do chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD)/prekursory do osadzania warstw atomowych (ALD)
Dostarczamy wysokiej jakości lotne prekursory metaloorganiczne, metaliczne i metaloorganiczne do CVD/ALD. Dla wygody i bezpieczeństwa, wstępnie zapakowane prekursory są dostarczane w stalowych butlach do użytku z różnymi systemami osadzania.
Materiały do fizycznego osadzania z fazy gazowej
Fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PVD) wykorzystuje odparowany materiał ze stałego materiału źródłowego do osadzania cienkich warstw na podłożu. Oferujemy wysokiej czystości tarcze do napylania, granulki, folie metalowe i ślimaki do odparowywania do użytku w różnych zastosowaniach PVD. Obejmuje to urządzenia mikroelektroniczne, elektrody baterii, bariery dyfuzyjne i powłoki optyczne.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Deposition Grade Silanes for Sol-Gel Processes
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
- Materials for Thin Film Solid Oxide Fuel Cells (TF-SOFCs)
This technical spotlight focuses on the thin film solid oxide fuel cells (TF-SOFC). TF-SOFCs refer to solid oxide fuel cells with electrolyte thin films. This review highlights technical advantages of TF-SOFC and introduces deposition methods of electrolyte thin films to fabricate TF-SOFC.
- Boron Nitride Nanotubes: Properties, Synthesis and Applications
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
- CoMoCAT Single-wall Carbon Nanotubes
The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.