Merck
Materiały fotoniczne i optyczne
Obraz elementów optycznych prowadzących ścieżkę lasera przez otwór w maszynie w fabryce
Fotonika to technologia, która wykorzystuje fotony z energii promieniowania (takie jak światło widzialne lub wiązki podczerwieni) do przesyłania danych zamiast elektronów. W porównaniu z tradycyjną elektroniką, fotonika ma wiele zalet dla technologii przetwarzania informacji i obrazu, w tym większą przepustowość, szybsze odpowiedzi i mniej zakłóceń z zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Nieliniowy proces optyczny (NLO) odgrywa istotną rolę w zastosowaniach fotonicznych ze względu na jego zdolność do zmiany właściwości światła, takich jak częstotliwość, faza, amplituda lub charakterystyka transmisji, gdy światło przechodzi przez ośrodek aktywny NLO.
Wśród naszych materiałów fotonicznych i optycznych oferujemy szeroką gamę barwników (laserowych, podczerwonych (IR), chemiluminescencyjnych, ftalocyjaninowych/porfirynowych, fotochromowych i termochromowych), a także nieliniowe materiały optyczne (NLO), fotoluminescencyjne i kontrolujące współczynnik załamania światła (RI). Rozświetl swoje badania nad zarządzaniem światłem i technologią wyświetlania dzięki naszemu kompleksowemu portfolio produktów:
Organiczne nieliniowe materiały optyczne (NLO)
Oferujemy szeroką gamę organicznych materiałów NLO, w tym chromofory, półprodukty, monomery NLO i polimery NLO, o doskonałej szybkości reakcji, wysokiej przejrzystości optycznej i lepszej wielkości ich podatności trzeciego rzędu. Aby materiał wykazywał aktywność NLO, powinien być niecentrosymetryczny. W materiałach NLO na bazie polimerów chromofor NLO może być włączony do matrycy polimerowej jako gość (w układzie gość-gospodarz) lub jako integralny składnik kowalencyjnie szczepiony do łańcucha polimerowego, a nawet kopolimeryzowany do samego szkieletu polimeru. Nasze polimery NLO z wiązaniami kowalencyjnymi mogą znacznie poprawić stabilność chromoforów NLO w zastosowaniach.
Materiały falowodowe
Współczynnik załamania światła (RI) ma kluczowe znaczenie dla zastosowań takich jak falowody optyczne, wyświetlacze LCD, powłoki antyrefleksyjne i urządzenia okulistyczne. Materiały polimerowe o niskim i wysokim współczynniku załamania światła są łatwiejsze w obróbce, lekkie i niewrażliwe na naprężenia mechaniczne w porównaniu do ich nieorganicznych odpowiedników. Oferujemy szeroką gamę polimerów o wysokim współczynniku załamania światła opartych na aromatycznych i bromowanych monomerach aromatycznych, a także polimerów o niskim współczynniku załamania światła opartych na monomerach fluorowanych.
Barwniki NIR
Nasze barwniki emitujące bliską podczerwień (NIR) TokeOni i seMpai są idealne do nieinwazyjnego głębokiego bioobrazowania tkanek u małych zwierząt. Wytwarzają one emisje w bliskiej podczerwieni o długości szczytowej 677 nm, które mogą przenikać przez większość tkanek i ciał zwierzęcych i zapewniają znacznie wyższą czułość w porównaniu do D-lucyferyny w konwencjonalnym systemie lucyferazy firefly (Fluc) / D-lucyferyny.
W porównaniu do D-lucyferyny, TokeOni i seMpai charakteryzują się:
  • Wyższą rozpuszczalnością w wodzie
  • Emisją światła o większej długości fali
  • Zdolnością do przechodzenia przez barierę krew-mózg
  • 5.2-krotny wzrost sygnału
  • Wysoka stabilność chemiczna
  • Niska toksyczność
W połączeniu ze zoptymalizowanymi enzymami, systemy AkaBLI oparte na TokeOni zapewniały 40-krotnie wyższą jasność in vitro./i> i 100 do 1000 razy wyższą jasność in vivo niż konwencjonalne systemy D-lucyferyna/Fluc, umożliwiając nieinwazyjną wizualizację pojedynczych komórek głęboko wewnątrz swobodnie poruszających się zwierząt, co było nadal skuteczne po 1 roku od wstrzyknięcia.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
  • Article: Photonic Optical Materials Tutorial
    The field of organic nonlinear optics has come a long way since the its triggering development in 1970. In that year, Davydov et al. reported a strong second harmonic generation (SHG) in organic molecules having electron donor and acceptor groups bridged by a benzene ring.8 In general, second-order nonlinearity originates from an organic molecule and having an acentric structure.
  • Article: TokeOni: Properties and Applications
    Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
  • Article: TokeOni Analog - seMpai: Properties and Applications
    Overall results suggest that seMpai is a suitable substrate of near-infrared BLI for many biological experiments. Its high solubility in neutral buffer conditions further extends the bioluminescent application of TokeOni derivatives.