Merck
Materiały OLED i PLED
Obraz przedstawia materiały emitujące światło dla organicznej diody elektroluminescencyjnej (OLED).  Osoba w rękawiczkach trzyma świecącą zieloną fiolkę pośród innych świecących fiolek w jaskrawych kolorach na odblaskowej powierzchni. Fiolki emitują różne kolory, w tym bladoniebieski, żółtawozielony, głęboki fiolet i jaskrawoczerwony. Twarz osoby i gogle ochronne są subtelnie zarysowane przez blask, a każda fiolka ma metaliczny korek. Odbicie świecących fiolek jest widoczne na powierzchni.
Organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED) jest wysokowydajnym urządzeniem optoelektronicznym składającym się z transportu ładunku i emisyjnych warstw organicznych. Po przyłożeniu napięcia, system podwójnego wtrysku nośnika OLED dostarcza zarówno elektrony, jak i dziury do materiału elektroluminescencyjnego między dwiema elektrodami, co skutkuje charakterystycznym światłem elektroluminescencyjnym o określonym kolorze i wydajności urządzenia, w zależności od materiałów organicznych zastosowanych w urządzeniu.
Dwie główne klasy OLED obejmują diody emitujące światło oparte na małych cząsteczkach i diody emitujące światło oparte na polimerach (PLED). Typowa małocząsteczkowa dioda OLED o podwójnej heterostrukturze składa się z trzech warstw organicznych umieszczonych pomiędzy elektrodami. Warstwy organiczne przylegające do katody i anody to odpowiednio warstwa transportu elektronów (ETL) i warstwa transportu dziur (HTL). Warstwa emisyjna (EML) zazwyczaj składa się z emitujących światło barwników lub domieszek rozproszonych w odpowiednim materiale gospodarza (często jest to materiał HTL lub ETL). PLED mają stosunkowo prostą architekturę, z warstwą polimeru emitującego światło (LEP) łączącą funkcje hosta, emitera i transportu ładunku w jednej warstwie urządzenia przetwarzanej w roztworze.
Oferujemy serię wysokiej czystości, najnowocześniejszych materiałów OLED, w tym sublimowane drobnocząsteczkowe emitery światła i domieszki, polimery emitujące światło, fosforyzujące i fluorescencyjne materiały hosta, nieorganiczne i sublimowane organiczne materiały do transportu elektronów (blokowanie dziur), wtryskiwanie dziur i materiały do transportu dziur.materiały do transportu dziur, termicznie aktywowane domieszki opóźniające fluorescencję (TADF) i materiały fotouczulające.
Oferujemy również wybór nieorganicznych (Au, ITO, LiF) materiałów i podłoży powszechnie stosowanych jako podłoża i elektrody w budowie urządzeń OLED i PLED. Nasze innowacyjne materiały LEP obejmują główne klasy chemiczne, w tym polimery poli(fenylenowinylenowe) (PPV) i polifluoreny (PFO).