Podłoża i komponenty elektroniczne
Nasze podłoża i prefabrykowane komponenty elektroniczne mają na celu znaczne skrócenie czasu przetwarzania w celu scharakteryzowania nowo opracowanych materiałów półprzewodnikowych lub skonstruowania skutecznego czujnika opartego na FET do wykrywania chemicznych/biologicznych analitów. Wystarczy dodać wybraną warstwę półprzewodnikową.
- Szybko zbuduj tranzystory polowe (FET) za pomocą naszej serii wstępnie wzorzystych, żłobkowanych, międzywarstwowych elektrod. Elektrody te są prefabrykowane na przewodzących waflach krzemowych, przy użyciu standardowej technologii lift-off i charakteryzują się niezawodnymi omowymi kontaktami źródło/dren, bardzo dużym stosunkiem szerokości kanału do długości (od 500 do 4000), a także różnymi grubościami dielektryków i architekturami urządzeń do wyboru.
- Nasze wstecznie bramkowane boczne organiczne tranzystory polowe (LOFET) obwody dodatkowo upraszczają charakteryzację materiału aktywnego, wymagając pomiaru częstotliwości tylko oscylatorów pierścieniowych, unikając w ten sposób czasochłonnych pomiarów i analiz poszczególnych tranzystorów.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
- Testuj swoje urządzenia końcowe za pomocą naszego Miniprobera, który pozwala na szybki i łatwy pomiar urządzenia z niezawodnym kontaktem z podkładką, bez potrzeby stosowania stacji sondującej.
- Oferujemy również prefabrykowane chipy grafenowe w konfiguracji paska Halla, 2-sondowych FET lub 2-sondowych FET bramkowanych cieczą, aby przyspieszyć badania i zastosowania czujników grafenowych.
- Dla potrzeb charakteryzacji nanourządzeń i nanomateriałów, wybierz nasze siatki TEM i materiały eksploatacyjne w różnych materiałach siatkowych, rozmiarach oczek, konfiguracjach siatek, materiałach powłokowych i grubości powłok, chemikaliach do barwienia i narzędziach do przygotowywania próbek.
- Nasz szeroki wybór komponentów elektrochemicznych obejmuje różnorodne wodne i niewodne elektrody odniesienia o łatwych w obsłudze kształtach, a także elektrody robocze, przeciwne i pomocnicze.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Product Information for Graphene FET GRFETS10
Basic handling instructions and testing protocol
- Brochure: User Protocol for Graphene FET GRFETS20
Basic handling instructions and testing protocol