Merck
Kropki kwantowe
Fiolki z kropkami kwantowymi od niebieskiego przez zielony do żółtego i czerwonego, aby pokazać, że emitowany kolor zależy od rozmiaru.
Kropki kwantowe to półprzewodnikowe nanokryształy, zwykle o średnicy od 2 do 10 nanometrów (10-50 atomów), które mogą przekształcać przychodzące widmo światła w inną częstotliwość energii wyjściowej. Te stworzone przez człowieka kryształy są na tyle małe, że pojawiają się efekty mechaniki kwantowej. Kropki kwantowe mają unikalne właściwości optoelektroniczne, które pozwalają na dostrajanie poziomów energii wraz z długością fali lub kolorem. Cząsteczki mogą emitować lub absorbować określone długości fal świetlnych poprzez dostosowanie ich wymiarów fizycznych. Wraz ze wzrostem rozmiaru kropek kwantowych, kolor emisji będzie miał czerwone przesunięcie widmowe.
Czytaj więcej
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Strona 1 z 2
Właściwości i zastosowania kropek kwantowych
Nasze kropki kwantowe charakteryzują się jasną emisją, wąskim rozkładem wielkości, wysoką czystością i wysoką wydajnością kwantową; i są oferowane zarówno w formulacjach organicznych, jak i wodnych.
  • Diody elektroluminescencyjne (LED)
  • Oświetlenie półprzewodnikowe (SSL)
  • Wyświetlacze
  • Fotowoltaika (PV)
  • Tranzystory
  • Obliczenia kwantowe
  • Obrazowanie biomedyczne
  • Transfer energii rezonansu Förstera (FRET)
  • Biosensory
Nieorganiczne kropki kwantowe
Oferujemy różnorodne kropki kwantowe, w tym typu rdzeń, rdzeń-powłoka i stopowe kropki kwantowe. Cząstki typu rdzeniowego składają się z pojedynczego materiału, takiego jak chalkogenid. Kropki kwantowe typu rdzeń-powłoka składają się z półprzewodnikowego materiału rdzenia i odrębnej powłoki półprzewodnikowej, takiej jak ZnS, która jest szeroko stosowana w celu osiągnięcia wysokiej wydajności kwantowej i stabilności. Wreszcie, stopowe kropki kwantowe zachowują swój rozmiar, jednocześnie dostrajając właściwości optyczne poprzez jednorodne i gradientowe struktury wewnętrzne.
Nieorganiczne kropki kwantowe oferują ciągłe widmo absorpcji i lepszą fotostabilność w porównaniu do konwencjonalnych barwników molekularnych. Z zakresami spektralnymi od UV do NIR, nasze kropki kwantowe są dostępne w łatwych w obsłudze roztworach wodnych lub rozpuszczalniku toluenowym oraz w szerokiej gamie funkcjonalizacji powierzchniowej .funkcjonalizacji powierzchni do zastosowań w bioobrazowaniu, w tym popularnych  związków chemicznych, takich jak karboksyl, amina i bursztynoimidyl 4-(N-maleimidometylo)cykloheksano-1-karboksylan (SMCC).
Kropki kwantowe na bazie węgla
Kropki kwantowe na bazie węgla wykazują wiele korzystnych właściwości oprócz ograniczeniem kwantowym  i efektami krawędziowymi, takimi jak wysoka biokompatybilność, rozpuszczalność w wodzie, łatwa modyfikacja chemiczna i właściwości katalityczne. Rodzaje kropek kwantowych na bazie węgla obejmują grafenowe kropki kwantowe (GQD) i węglowe kropki kwantowe (CQD). GQD to struktury grafenowe (zhybrydyzowany węgiel sp2) składające się z kilku warstw o wymiarach bocznych mniejszych niż 100 nanometrów.CQD składają się z nieuporządkowanej struktury sp2- i sp3- węgla zhybrydyzowanego podobnej do węgla amorficznego i mają wymiary fizyczne mniejsze niż 10 nanometrów.
Perovskite Quantum&kropki
Perowskitowe kropki kwantowe (PQD) są materiałami półprzewodnikowymi o wysokiej wydajności luminescencyjnej. Mają niski próg, przestrajalną długość fali i ultrastabilną stymulowaną emisję (SE). Półprzewodniki te są klasą hybrydowych organiczno-nieorganicznych materiałów metalohalogenkowych i perowskitowych o wspólnym wzorze ABX3, gdzie A to cez (Cs) lub FA (formamidinium), X to chlor (Cl), brom (Br) lub jodek (I). Mają one bezpośrednie pasmo wzbronione, co jest przydatne w różnych urządzeniach optoelektronicznych.
Zestawy kropek kwantowych
Wykorzystaj wyjątkowe właściwości optyczne i biokompatybilność naszych zestawów kropek kwantowych. Zestawy zawierają nanocząsteczki w gotowych do użycia mieszaninach. Z łatwością badaj przeciwciała lub opracuj nową diagnostykę in vitro. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z koniugacją. Uwolnij potencjał tych potężnych materiałów w swoich badaniach.