Merck
Materiały dotyczące energii słonecznej
Cienkie, niebieskie ogniwo słoneczne jest trzymane ręcznie w świetle słonecznym.
Nasza zróżnicowana oferta materiałów solarnych została zaprojektowana w celu sprostania wyzwaniom i wymaganiom zarówno badań akademickich, jak i przemysłowych. Oferujemy różnorodne materiały, w tym fotowoltaikę perowskitową, CIGS, hybrydową i organiczną, a także rozwiązania do druku.
Czytaj więcej
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Strona 1 z 2
Elektrody
Wybieraj spośród wielu opcji dostosowanych do Twoich potrzeb:
Materiały do transportu dziur
Zapewniają wydajny transport dziur, stabilność w warunkach pracy i łatwość integracji z procesami wytwarzania urządzeń, wybieraj spośród wariantów organicznych i nieorganicznych, takich jak Spiro-OMeTAD, Spiro-MeOTAD, PEDOT i PTAA.
Materiały do transportu elektronów
Ułatwiają wydajny transport elektronów, stabilność w warunkach pracy i kompatybilność z procesami wytwarzania, architekturą urządzenia i materiałami stosowanymi w warstwie aktywnej. Wybierz spośród organicznych i nieorganicznych wariantów, takich jak TiO2 (dwutlenek tytanu), ZnO (tlenek cynku), PCBM (ester metylowy kwasu fenylo-C61-masłowego) i C60 (fuleren).
Materiały warstwy aktywnej
W warstwie aktywnej ogniw słonecznych zachodzi konwersja energii. Nasz szeroki wybór obejmuje:
.Oprócz podstawowych materiałów, o których mowa powyżej (elektrody, materiały do transportu dziur, materiały do transportu elektronów i materiały warstwy aktywnej), nasze kompleksowe rozwiązania do badań nad ogniwami słonecznymi obejmują rozpuszczalniki i chemikalia, a także podłoża i narzędzia do charakteryzacji.