Chemiczne osadzanie z fazy gazowej
Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) to metoda epitaksjalnego osadzania warstw materiałów stałych na powierzchni podłoża w fazie gazowej kontrolowanej reakcji chemicznej. CVD, zwane również osadzaniem cienkich warstw, jest powszechnie stosowane w elektronice, optoelektronice, katalizie i zastosowaniach energetycznych, takich jak półprzewodniki, przygotowanie wafli krzemowych i ogniwa słoneczne z możliwością drukowania.
Technika CVD jest wszechstronną i szybką metodą wspomagania wzrostu filmu, umożliwiającą generowanie czystych powłok o jednolitej grubości i kontrolowanej porowatości, nawet na skomplikowanych lub wyprofilowanych powierzchniach. Ponadto, na wzorzystych podłożach możliwe jest stosowanie CVD na dużych powierzchniach i w sposób selektywny. CVD zapewnia skalowalną, kontrolowaną i opłacalną metodę wzrostu dla oddolnej syntezy dwuwymiarowych (2D) materiałów lub cienkich warstw, takich jak metale (np. krzem, wolfram), węgiel (np. grafen, diament), arsenki, węgliki, azotki, tlenki i dichalkogenki metali przejściowych (TMDC). Do syntezy dobrze uporządkowanych cienkich warstw wymagane są prekursory metali o wysokiej czystości (metaloorganiczne, halogenki, alkile, alkoksydy i ketoniany).
Powiązane artykuły techniczne
- atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
- Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
- The conductivity of organic semiconductors can be increased, and the barriers to charge-carrier injection from other materials can be reduced, by the use of highly reducing or oxidizing species to n- or p-dope, respectively, the semiconductor.
- The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.
- Osadzanie warstw atomowych (ALD) prezentuje innowacje w zakresie syntezy nowych struktur, osadzania selektywnego obszarowo, osadzania w niskich temperaturach i nie tylko.
- Zobacz wszystkie (16)
Znajdź więcej artykułów
Skład i morfologia warstw różnią się w zależności od wybranych prekursorów i podłoża, temperatury, ciśnienia w komorze, natężenia przepływu gazu nośnego, ilości i stosunku materiałów źródłowych oraz odległości źródło-podłoże w procesie CVD. Osadzanie warstw atomowych (ALD), podklasa CVD, może zapewnić dalszą kontrolę osadzania cienkich warstw poprzez sekwencyjne, samoograniczające się reakcje prekursorów na podłożu.