Katalizatory aktywacji C-H
Katalizowana metalami funkcjonalizacja C-H jest skutecznym podejściem do aktywacji wiązania węgiel-wodór. Metoda ta wykorzystuje metale przejściowe jako katalizator aktywacji C-H w celu rozszczepienia wiązania C-H i przyłączenia węgla, azotu lub tlenu. Zdolność do selektywnej funkcjonalizacji wiązań C-H złożonych cząsteczek usprawnia proces syntezy organicznej poprzez usunięcie etapów wstępnej funkcjonalizacji. Co więcej, niezawodna i przewidywalna konwersja wiązania C-H w wiązanie C-C, C-N, C-O lub C-X w selektywny i kontrolowany sposób jest zrównoważoną alternatywą w różnorodnych transformacjach syntetycznych ze względu na redukcję odpadów. Aktywacja C-H nie tylko rozszerza liczbę miejsc, w które można celować w danej cząsteczce, zwielokrotniając możliwości opracowania bardziej złożonych produktów, ale także pozwala na celowanie w zupełnie inne rodzaje wiązań chemicznych, często z wysoką chemoselektywnością.
Wspieramy Twoje przełomowe pomysły na syntezę dzięki niezrównanemu portfolio katalizatorów aktywacji C-H, środków pomocniczych i utleniaczy do aktywacji obojętnych i wszechobecnych wiązań C-H. Oferujemy bardzo obfite, zrównoważone metale, w tym kobalt, miedź, złoto, iryd, żelazo, nikiel, pallad, rod, ruten, srebro i katalizatory tytanowe o wyjątkowej reaktywności/selektywności, aby zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie aktywacji C-H. Więcej informacji na temat naszych zaawansowanych materiałów katalitycznych można znaleźć w Przewodniku po funkcjonalizacji C-H.