Merck
Ligandy i kompleksy NHC
Powszechny ligand NHC otoczony metalami do katalizy
Z przyjemnością oferujemy zróżnicowane portfolio ligandów N-heterocyklicznych karbenów (NHC) i kompleksów NHC do zastosowań w chemii metaloorganicznej i katalizie. Organokataliza oparta na NHC stała się bardzo przydatna do znalezienia alternatywnych ścieżek syntetycznych dla docelowych cząsteczek, które wcześniej były trudne do wytworzenia.
Ligandy pomocnicze NHC są preferowane ze względu na ich zdolność do:
  • pośredniczą w niewiarygodnie szerokim zakresie transformacji
  • zapewniają solidną stabilność centrów metalowych
  • wiążą się z każdym metalem przejściowym na wysokim lub niskim stopniu utlenienia oraz z pierwiastkami grupy głównej
  • są bardziej aktywne w wielu reakcjach niż pokrewne katalizatory fosfinowe
  • mogą być łatwo modyfikowane w celu włączenia chiralności, immobilizacji i H2
Czytaj więcej
Nasza szeroka gama stabilnych ligandów NHC wykazuje wysoką aktywność i selektywność przy dobrej stabilności i tolerancji w różnych ważnych transformacjach organicznych w połączeniu z metalowymi katalizatorami wstępnymi.
  • Ligandy imidazolidynowe NHC ze sterycznie obciążającymi grupami, takimi jak mesityl, izopropyl i adamantyl, są szeroko stosowane w reakcjach arylacji, reakcjach Sonogashira i reakcjach metatezy z zamknięciem pierścienia (RCM).
  • Ligandy triazolowe NHC okazały się przydatne w wielu reakcjach syntetycznych, takich jak międzycząsteczkowe reakcje homodimeryzacji, wewnątrzcząsteczkowe reakcje Stettera, utleniające reakcje addycji Michaela, utleniające amidowanie lub azydowanie, asymetryczna acylacja, acylowanie asymetryczne, kondensacje krzyżowe acyloin, amidowanie redoks z otwarciem pierścienia Domino, kondensacja Knoevenagela, przegrupowanie Claisena, reakcje cyklo-kondensacji katalizowane kwasem Lewisa i N-heterocyklicznym karbenem oraz enancjoselektywne cyklizacje z użyciem katalizatorów Bode.
Naszym celem jest przyspieszenie nowatorskich projektów badawczych w dziedzinie chemii z udziałem ligandów NHC. W tym celu oferujemy zestaw ligandów składający się z różnorodnego zestawu sterycznie wymagających ligandów NHC. Odkryj, w jaki sposób nasze ligandy i kompleksy NHC mogą odmienić Twoją chemię koordynacyjną.