Kluczowe dokumenty
653667
Sigma-Aldrich
Pd(0) EnCat® 30NP
wet, nanoparticles, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
Synonim(y):
Palladium(0), microencapsulated in polyurea matrix
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pd
Masa cząsteczkowa:
106.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Postać
nanoparticles
wet
Poziom jakości
zawiera
0.35-0.43 mmol/g pallladium(0) (dry basis)
45% water
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
zakres etykietowania
0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
masa
Unit weight includes weight of water.
Opis ogólny
Pd(0) EnCat® 30NP may be used as a catalyst for the selective reduction of aromatic aldehydes, ketones and epoxides to form the corresponding alcohols via hydrogenation.
Inne uwagi
Encapsulated Pd catalyst reduction of aryl ketones and benzyl ethers.
Matrix content 30%
Informacje prawne
Pd EnCat® technology.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-heat. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Steven V Ley et al.
Organic letters, 5(24), 4665-4668 (2003-11-25)
[reaction: see text] Pd nanoparticles (approximately 2 nm in size) microencapsulated in polyurea is an efficient and recyclable catalyst for reductive ring-opening hydrogenolysis of epoxides, using either HCOOH/Et(3)N or H(2) as a hydrogen donor.
Produkty
Sigma-Aldrich offers EnCat and a variety of transition metal-based encapsulated catalysts for applications in areas such as Suzuki, Stille, and Heck couplings, carbonylations, hydrogenation, hydrogenolysis, and dihydroxylation.