Merck
204048
Sigma-Aldrich
Platinum
powder (coarse), 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Element platynowy, Platynowa czerń
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder (coarse)
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • W kierunku kompleksowego zrozumienia rozpuszczania platyny w środowisku kwaśnym: Badanie to analizuje rozpuszczanie platyny w środowisku kwaśnym, oferując wgląd ważny dla materiałoznawców pracujących nad projektowaniem i trwałością katalizatorów (Topalov et al., 2014).
  • Leki na bazie platyny w terapii nowotworów i strategie przeciwnowotworowe: W tym artykule omówiono rozwój i mechanizmy działania środków chemioterapeutycznych na bazie platyny, co ma kluczowe znaczenie dla chemików zajmujących się odkrywaniem leków, którzy koncentrują się na leczeniu raka (Zhang et al., 2022).
  • Opanowanie odkształcenia powierzchni katalizatorów platynowych w celu wydajnej elektrokatalizy: Badania te dotyczą manipulacji odkształceniem powierzchni katalizatorów platynowych w celu zwiększenia ich wydajności, co jest istotne dla zastosowań materiałoznawczych w konwersji energii (He et al., 2021).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shai Rozen et al.
Plastic and reconstructive surgery, 131(6), 1253-1265 (2013-05-30)
Left untreated, paralytic lagophthalmos may result in corneal dryness, ulcerations, and subsequent blindness. The most common nondynamic surgical solution is upper eyelid weight placement in a superficial, pretarsal pocket, carrying the risk of visibility, extrusion, and entropion. The authors present
Muhammad Rashid et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3627-3633 (2013-07-19)
Platinum nanoparticles (Pt NPs) were chemically deposited on a Nafion polymer electrolyte membrane by the impregnation-reduction (I-R) procedure to prepare an active electrode for solid electrochemical sensors. Various analysis methods such as SEM, EDX, XRD and cyclic voltammogram (CV) measurements
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a
Loris De Cecco et al.
PloS one, 8(3), e58849-e58849 (2013-03-14)
We recently reported that peritumoral CpG-ODN treatment, activating TLR-9 expressing cells in tumor microenvironment, induces modulation of genes involved in DNA repair and sensitizes cancer cells to DNA-damaging cisplatin treatment. Here, we investigated whether this treatment induces modulation of miRNAs
Yuan Xiong et al.
Organic letters, 15(8), 1962-1965 (2013-04-12)
Metal-mediated rearrangements of 3-alkynyl flavone ethers are reported. The overall process involves 5-endo enyne cyclization to a platinum-containing spiro-oxocarbenium intermediate which may be trapped with methanol to produce spirodihydrofurans or further rearranged to afford either allenyl chromanediones or benzofuranones.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
204048-1G4061826741030
204048-5G